missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1514, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3169-MSM4-P0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15910188

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

FOXA1 / HNF3A
Nuclear
FOXA1/1514
Unconjugated
NP_004487
Mouse
79kDa
Protein A/G Purified
RUO
3169
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FOXA1
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614)
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales