Learn More
Forskolina (de Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Catalog Number p-25963
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Envase:
Vidrio ámbar
66575-29-9
C22H34O7
410.507
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
47936
CHEBI:42471
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenil-6,10,10b-trihidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahidro-2H-benzo[f]cromen-5-il] acetato
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
66575-29-9
C22H34O7
410.507
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
47936
CHEBI:42471
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenil-6,10,10b-trihidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahidro-2H-benzo[f]cromen-5-il] acetato
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
La forskolina es un reactivo de biología molecular. La forskolina funciona como antihipertensivo y vasodilatador. Activador de adenilciclasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Forskolin
Nombre de nota From Coleus forskohlii
Punto de fusión 228°C
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15, 2460
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.5
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Forskolin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.