Learn More
(Formilmetilen)trifenilfosforano, 97 %, puede contener hasta un ≈ 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (formilmetilen)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig. También se utiliza como intermedio farmacéutico. Se emplea como materia prima en la síntesis orgánica y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a - 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El (formilmetilen)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig. También se utiliza como intermedio farmacéutico. Se emplea como materia prima en la síntesis orgánica y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a - 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Formylmethylene)triphenylphosphorane |
Punto de fusión | 183°C to 188°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 523797 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.33 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Puede contener hasta ≈3% de agua |