Learn More
Formic acid, Puriss., meets analytical spec.s of DAC, FCC, 98.0-100%, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 27001-4X2.5L
Detalles adicionales : CAS : 64-18-6 Peso : 12.20000kg Transport : UN number : 1779 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 4 × 2.5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612830
  • 257.02€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
64-18-6
1.22g/mL at 25°C
46.03
0.57
1004°F
MFCD00003297
UN1779
44.8mmHg (20°C)
Formic Acid
98.0 to 100%
puriss.
48°C (118.4°F)
HCOOH
Meets analytical specifications of DAC, FCC
1.6 (vs air)
Especificaciones
Formic Acid
64-18-6
98.0 to 100%
46.03
UN1779
0.57
44.8mmHg (20°C)
4 × 2.5L
Meets analytical specifications of DAC, FCC
puriss.
HCOOH
MFCD00003297
1.22g/mL at 25°C
1004°F
1.6 (vs air)
48°C (118.4°F)