missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formic Acid, Free Acid, >97%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404793
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
64-18-6
CH2O2
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
ácido fórmico
C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
64-18-6
CH2O2
46.025
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
ácido fórmico
C(=O)O

Sodium formate is used in several fabric dyeing and printing processes.

  • It is also used as a buffering agent for strong mineral acids to increase their pH, and as a food additive (E237).
Nombre del producto químico o material Formic Acid, free acid
Punto de fusión 253°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.03
Porcentaje de pureza >99.0%
Grado ACS
Densidad 1,22g/cm3 a 20 °C
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic Acid, free acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'