missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Formic Acid, ACS Reagent, 88 to 91%, Honeywell™ Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 399388-2.5L

Detalles adicionales : CAS : 64-18-6 Peso : 2.99800kg Transport : UN number : 1779 Chem class : 1a Pack group : II

Cantidad. 2.5L
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15615390

  • 182.88€ / 2.50 litro


Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Liquid
Stinging
44.8mmHg (20°C)
48°C (118.4°F)
1004°F
∽100.4°C
Room temperature
Colorless
1.6 (vs air)
1.22g/mL at 25°C
12% to 38%
4°C
Acidic
n20/D 1.370

Especificaciones

Formic acid
Liquid
HCOOH
MFCD00003297
1209246
12% to 38%
Stinging
n20/D 1.370
44.8mmHg (20°C)
4°C
Colorless
2.5L
Room temperature
64-18-6
88 to 91%
46.03g/mol
UN1779
1.22g/mL at 25°C
1004°F
Poly Bottle
Water soluble
1.6 (vs air)
Acidic
∽100.4°C
48°C (118.4°F)
Videos