Learn More
Formamidine acetate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119715000
Detalles adicionales : CAS : 3473-63-0 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10645922
  • 155.00€ / 500 g
Stock EU 11
Añadir a la cesta
Especificaciones
3473-63-0
104.109
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
160693
CC(=O)O.C(=N)N
C3H8N2O2
MFCD00012866
formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
acetic acid;methanimidamide
Especificaciones
Formamidine acetate
Authentic
Colorless to Yellow
99%
99%
HC(=NH)NH2·CH3CO2H
01,403; 02,202; 03,147
XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
acetic acid;methanimidamide
160693
Liquid
1.1240g/mL
Plastic bottle
500g
3473-63-0
C3H8N2O2
MFCD00012866
formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
CC(=O)O.C(=N)N
104.109
104.11
≥98.5% (Total base)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Formamidine acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación