Learn More
Acetato de formamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Formamidine acetate is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. It is also used as a condensing agent for the preparation of pyrimidine and imidazole heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de formamidina se utiliza como intermediario en la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como agente de condensación para la preparación de heterociclos pirimidina e imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol caliente.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
El acetato de formamidina se utiliza como intermediario en la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como agente de condensación para la preparación de heterociclos pirimidina e imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol caliente.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formamidine acetate |
Punto de fusión | ∼158°C (decomposition) |
Densidad | 1.124 |
pH | 8 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3563488 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water and hot alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.11 |
Porcentaje de pureza | 99% |