Learn More
Formamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073029
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamida
NC=O
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamida
NC=O
Formamida, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 4 to 5
Punto de fusión 2°C
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.08mbar at 20°C
Viscosidad 3.75 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide