Learn More
Formamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
157.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Descripción
Formamida, certificado AR de análisis
Especificaciones
pH | 4 to 5 |
Punto de fusión | 2°C |
Punto de ebullición | 210°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 0.08mbar at 20°C |
Viscosidad | 3.75 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 45.04g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formamide
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.