Learn More
Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10427950
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamida
NC=O
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-12-7
CH3NO
45.04
MFCD00007941
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
713
CHEBI:48431
formamida
NC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Nombre de nota 99.5+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1330g/mL
Punto de ebullición 210.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Gravedad específica 1.133
Fórmula lineal HCONH2
Viscosidad 3.75 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 26
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Extra puro