Learn More
Formaldehyde, Technical, Solution, Stabilised In Methanol, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073026
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldehído
C=O
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldehído
C=O
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 2.5 L
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.02g/mol
Presión de vapor 2mbar at 20°C
Densidad del vapor > 1.0
pH 3 to 4.2
Punto de fusión -15°C
Punto de ebullición 97°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde solution, 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol