Learn More
Compuesto de adición de bisulfito de sodio de formaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-136771
14.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
870-72-4
CH3NaO4S
134.081
MFCD00044664
UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
2723822
sodio; hidroximetanosulfonato
C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
870-72-4
CH3NaO4S
134.081
MFCD00044664
UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
2723822
sodio; hidroximetanosulfonato
C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2SO3Na
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.08
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo