Learn More
Bisulfito de sodio formaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Formaldehyde sodium bisulfite, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It also acts as an pharmaceutical intermediate. It can effectively complex metal ion such as Cu, Zn, Pb, co-depositing with nickel ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bisulfito de sodio formaldehído es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes. También actúa como intermedio farmacéutico. Puede combinarse eficazmente con iones metálicos como Cu, Zn, Pb, codepositando con iones de níquel.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Manténgase alejado de los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
el bisulfito de sodio formaldehído es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes. También actúa como intermedio farmacéutico. Puede combinarse eficazmente con iones metálicos como Cu, Zn, Pb, codepositando con iones de níquel.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Manténgase alejado de los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formaldehyde sodium bisulfite |
Punto de fusión | 200°C (dec.) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,4236 |
Información de solubilidad | It is soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.09 |
Porcentaje de pureza | 95% |