Description
Valuable for use in chemical, textile, and pulp and paper industries; histology; healthcare.
- Sensitivity of 0.8ppm-hours (0.1ppm over an eight-hour period) Upper exposure limit of 40ppm-hours (5ppm over an eight-hour period)
- Available as a monitor only or with prepaid analysis
- Not for 15-minute STEL (short-term exposure limit) sampling. These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
- 3M Catalog# 3720 , 3M Catalog# 3721
Compliance
Exceeds OSHA accuracy requirements for eight-hour sampling.
Spécification
Spécification
| Color | Purple |
| For Use With (Application) | Valuable for use in chemical, textile and pulp and Paper industries, histology, healthcare |
| Certifications/Compliance | OSHA |
| Detectable Analytes | Formaldehyde |
| Measurement Range | 40 ppm.Hour |
| Product Type | Formaldehyde Monitor only |
| Model | 3721 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?