Learn More
Formaldehído, extra puro, solución al 37-41 %, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical F/1501/PB15
Detalles adicionales : CAS : 50-00-0 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 1198 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 1L
Envase HDPE plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10231622
Cantidad Precio
1 24.20€ / 1 litro
4 22.27€ / 1 litro
16 21.16€ / 1 litro
Stock EU 22
Añadir a la cesta
Especificaciones
50-00-0
30.026
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16842
C=O
CH2O
3274
712
formaldehyde
Especificaciones
50-00-0
3274
C=O
30.026
CHEBI:16842
Liquid
2mbar at 20°C
3 to 4.2
97°C
1L
CH2O
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formaldehyde
712
30.02g/mol
HDPE plastic bottle
> 1.0
-15°C
Colorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Formaldehyde Solution 37%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos