missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, 37 % en solución acuosa, ACS, 36,5-38,0 %

Catalog Number 11387638
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O

El formaldehído se utiliza como desnaturalizante en la electroforesis en gel de formaldehído-agarosa del ARN. También se utiliza en tableros de fibra, madera contrachapada, humo de cigarrillos, aparatos con quemador de combustible, calefactores de queroseno y en la fotografía. Actúa como precursor en la fabricación de automóviles y se utiliza para fabricar componentes para la transmisión, el sistema eléctrico, el bloque del motor, los paneles de las puertas, los ejes y las zapatas de freno. Sirve como desinfectante. También es un ingrediente en los pegamentos y se utiliza como conservante en laboratorios médicos, como líquido de embalsamamiento y como esterilizador.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión −15°C
Color Incolora
Densidad 1.083 g/mL
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5-38.0%
Olor Pungent
Notas del porcentaje del ensayo Stab con 10 hasta 15 % metanol
Fórmula lineal HCHO
Índice de refracción 1.3765
Cantidad 1 L
Número UN UN1198
Beilstein 1209228
Índice Merck 14,4235
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'