Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubador con sistema Cell Locker™
Cámaras protegidas para las células más sensibles.  Una innovación en la gestión de cultivos celulares que maximiza la seguridad de las muestras.
12951.00€ - 14206.00€
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Requisitos eléctricos Material de la cámara Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Requisitos eléctricos Material de la cámara Precio Cantidad y disponibilidad  
15834295 Ver documentos Thermo Scientific™
51032173
Una cámara de acero inoxidable de 165 l, configurada para el sistema Cell Locker (las cámaras Cell Locker deben pedirse por separado) 230 V, de 50 a 60 Hz Acero inoxidable electropulido 12951.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15844295 Ver documentos Thermo Scientific™
51032177
Una cámara de cobre de 165 l, configurada para el sistema Cell Locker (las cámaras Cell Locker deben pedirse por separado) 230 V, de 50 a 60 Hz 100 % de cobre 14206.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CO2 Incubador con sistema Cell Locker
  • Cámara interior de 165 l con nueva configuración de 6 segmentos, puerta interior estanca a gases y 3 estantes diseñados para acoplar 6 cámaras Cell Locker individuales.
  • Opción de cámara interior de acero inoxidable electropulido o cobre puro 100 %.
  • Resistente a la temperatura, sensor IR sin bombilla de CO2 (IR180Si).
  • La tecnología de flujo de aire THRIVE ofrece una estabilidad mejorada, estricta uniformidad y rápida recuperación.
  • La filtración HEPA ISO clase 5 ofrece una calidad del aire de sala limpia en el interior de la cámara.
  • La interfaz de pantalla táctil Thermo Scientific iCAN ofrece una monitorización clara de un solo vistazo y visibilidad completa de los datos para supervisar todas las interacciones y parámetros del incubador.
  • El ciclo de esterilización bajo demanda nocturno Thermo Scientific Steri-Run de 180 ˚C consigue un nivel de garantía de la esterilidad (SAL) de 12: esterilidad completa de la cámara (excepto las cámaras Cell Locker)
Estabilidad de las condiciones
  • Los cultivos pasan más tiempo en condiciones que replican lo mejor posible el estado in vivo.
  • Cuando se abre una cámara Cell Locker, el resto de cámaras Cell Locker mantienen las condiciones estables y el ambiente in vitro .
  • Las condiciones permanecen estables dentro de estas desviaciones espaciales: temperatura +/- 0.3 ˚C, humedad +/- 3 % y CO2 +/- 0.2 %.
  • Para obtener resultados coherentes, la uniformidad de cada cámara Cell Locker es de +/- 0.3 ˚C
  • En comparación con el diseño estándar de una única puerta de vidrio, la caída de temperatura en una cámara Cell Locker abierta se reduce en un 50 %.
  • Con el sistema Cell Locker, el consumo de gas de una apertura de puerta se reduce en un 50 %, lo que ahorra tiempo y dinero.
Protección de muestras
  • Las cámaras individuales maximizan la seguridad frente a la costosa contaminación cruzada.
  • Cada cámara Cell Locker es una cámara de cuarentena eficaz.
  • Los filtros de membrana dobles de 0.2 μm permiten la circulación del aire pero retienen los microbios contaminantes.
  • El filtro de membrana sustituible de 0.2 μm tiene un tamaño de poro de 0.02 μm al filtrar el aire, es hidrófobo, oleófobo y resistente a los disolventes orgánicos, y se han demostrado su seguridad biológica y baja citotoxicidad.
  • Pruebas independientes realizadas por terceros validan la protección frente a microorganismos circulantes (siempre y cuando se use según lo indicado)
Flexibilidad de uso
  • El sistema Cell Locker se puede configurar para adaptarse a las necesidades exclusivas de su laboratorio.
  • Se pueden separar diferentes tipos de células, muestras, usuarios o proyectos dentro del espacio compartido del incubador.
  • Cada cámara Cell Locker admite 9 frascos de cultivo celular T-75, 20 placas de 6 pocillos o 24 placas de 96 pocillos.
  • Las placas y los matraces pueden extraerse de forma individual mediante una bandeja de trabajo o bien dentro de la cámara Cell Locker gracias a la cubierta de transporte opcional que protege las muestras del aire exterior.
  • La bandeja antideslizante puede extraerse para permitir acceso a los recipientes de cultivo, o bien retirarse por completo.
  • La cámara Cell Locker puede desinfectarse manualmente o esterilizarse en autoclave.
Order Info
Si están incluidas, pida las cámaras Cell Locker por separado. 50151650 es una única Cell Locker con filtros de membrana, bandeja de trabajo de acero inoxidable y cubierta de transporte; 50154739 es una única Cell Locker con filtros de membrana, bandeja de trabajo de cobre y cubierta de transporte