Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cycle™
Elimine las sustancias contaminantes atmosféricas no deseadas con la esterilización a alta temperatura bajo demanda de las incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™.
9394.01€ - 10246.00€
Especificación
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Material de la cámara Polished stainless steel
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura) 20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) 25 x 26.3 x 39.5 in. (63.5 x 66.8 x 100.3cm)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Tecnología del sensor de CO2 Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
10295202 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
371
Incubador de CO2 Forma Steri-Cycle TC sensor 230V 50/60Hz 9394.01€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11726549 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
381
Single 184L incubator IR sensor 230V 50/60Hz 10246.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rendimiento:
  • Duración de ciclo aproximada: 14 h
  • Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
  • Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
  • Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de Clase 100.
  • Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
  • Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C (140 °F) o más.
  • El sensor de CT es resistente al calor y puede permanecer en su sitio durante el ciclo.
  • El filtro HEPA y el sensor de IR se desmontan sin dificultad.
  • Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador:
  • Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad los parámetros de temperatura, CO2 y HR (opcional).
  • Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio.
  • Ajustes de temperatura, exceso de temperatura y CO2
  • Activación/desactivación de alarmas sonoras configurables, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de alarmas de niveles de CO2 altos y bajos.
Estructura:
  • Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
  • Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y extraíbles sin herramientas
  • Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con acceso sencillo
  • Junta de puerta interior extraíble con ajuste continuo para garantizar la estanqueidad
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluyen: elección de sensores de CO2, basculación de puertas reversible, monitorización de humedad relativa, interior de cobre antimicrobiano, conmutadores de depósito de gas automáticos, capacidad de registro de datos, kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ).
Warranty
Five years warranty in the TC CO2 sensor
Especificación
Especificación
UL, cUL, CE
0 to 20%
25 x 26.3 x 39.5 in. (63.5 x 66.8 x 100.3cm)
>90% at 37°C
Polished stainless steel
20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Water Pan
Ambient +5° to 50°C