Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de cajas de acceso lateral Forma™
Acceso a almacenamiento ultra bajo en congeladores verticales cuando las gradillas de cajones deslizantes no son preferibles con estas gradillas de cajas de acceso lateral, disponibles con y sin cajas.
Marca:  Thermo Scientific™ 920009
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12632725
  • 236.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Acceda al almacenamiento ultra bajo en congeladores verticales cuando no se prefieren las gradillas de cajones deslizantes con gradillas de cajas de acceso lateral Forma™ de Thermo Scientific™, disponibles con y sin cajas.
  • Utilice las gradillas en congeladores verticales de una sola puerta.
Especificaciones
Especificaciones
Cajas (9)
Congeladores verticales con capacidad de 368 l (13 pies cúbicos)