Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de plasma Forma™
Realice exigentes operaciones con bancos de sangre con los congeladores de plasma Thermo Scientific™ Forma™ controlados por microprocesador, gracias a su diseño que facilita su utilización y mejora la precisión.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Congelador de plasma |
---|---|
Intervalo de temperatura | - 30 °C |
Modelo de puerta | Solid |
Material de la cabina | High-impact, Powder-coated Paint |
Aislamiento | Urethane Foam |
Descripción
Realice exigentes operaciones con bancos de sangre con los congeladores de plasma Thermo Scientific™ Forma™ controlados por microprocesador, gracias a su diseño que facilita su utilización y mejora la precisión. Estos congeladores a - 30 °C cumplen las normas de AABB, ANRC y FDA sobre seguridad y rendimiento en el almacenamiento de plasma. Cinco modelos con diversos tamaños satisfacen diversas necesidades de espacio y volumen de almacenamiento.
Control por microprocesador:- La tecnología electrónica digital avanzada facilita el uso y aumenta la precisión.
- Temperatura de funcionamiento preajustada a - 30 ℃.
- Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal.
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas.
- Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas.
- El termómetro gráfico confirma el funcionamiento correcto: verde fijo cuando es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente.
- El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la acumulación de escarcha.
- Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C.
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma.
- El pulsador de prueba de alarma verifica la continuidad del sensor.
- La batería de reserva garantiza el funcionamiento del panel de control en caso de corte de corriente.
- El cable extralargo de la sonda permite probar y verificar manualmente la alarma.
- La unidad incluye contactos de alarma remota.
Sistema de refrigeración:
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- La descongelación automática mantiene una capacidad de enfriamiento óptima
- Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe
Estructura:
- Aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
- La circulación direccional del aire garantiza la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
- Puerta maciza con cierre de seguridad con llave
- Las puertas se cierran solas sobre una junta periférica de celda cerrada; mecanismo de resorte en todos los modelos excepto en los modelos bajo la mesa
- Provisión de bloqueo de puerta y tirador de longitud completa
- Cajones de acero inoxidable totalmente extensibles
- Patas de nivelación ajustables de serie; hay disponibles ruedas opcionales
- Superficies exteriores e interiores acabadas con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
- Orificio de acceso de 2,54 cm (1 pulg) estándar en el FFPF430
- Registrador gráfico de siete días integrado de 15,2 cm (6 pulg), estándar (registrador independiente opcional para el FFPF430)
Nota:
Los volúmenes interiores publicados son nominales; la capacidad en litros (pies cúbicos) utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina. Para obtener información específica sobre dimensiones y espacio libre, o para verificación de tolerancias de espacio libre, póngase en contacto con su representante comercial. El rendimiento puede verse afectado por la temperatura ambiente y las condiciones de humedad, las preferencias de colocación de las muestras y las veces que se abre la puerta. Para obtener información específica sobre una aplicación en concreto, póngase en contacto con su representante comercial o de servicio.
La capacidad nominal de las bolsas de sangre especificada se basa en bolsas de sangre de 250 ml.
Especificaciones
Congelador de plasma | |
Solid | |
Urethane Foam | |
Microprocesador | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarm, Recorder | |
Sin CFC |
- 30 °C | |
High-impact, Powder-coated Paint | |
Powder-coated Steel | |
2,5 cm (1 pulg), sólo FFPF430 | |
Automático | |
Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |