Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -86 °C Forma™ serie 900
Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900.
Marca:  Thermo Scientific™ 995
Detalles adicionales : Peso : 365.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10737554
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Proporcione una protección de muestras absoluta para aplicaciones de -50 a -86 °C con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 900. Estos congeladores, que están disponibles en modelos de una y dos puertas, se han diseñado para ofrecer una fiabilidad y una protección diaria de las muestras.
Características principales
  • Sistema centralizado de información a la altura de la vista, el cual incluye un sistema de supervisión y control por microprocesador que facilita el acceso y la lectura de todos los controles e indicadores
  • mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras.
  • Sistema de dos puertas exclusivo para almacenar muestras de uso frecuente en la cámara superior y para garantizar el almacenamiento a largo plazo en la parte inferior
  • mango de puerta ergonómico fácil de usar, compatible con candado y con bloqueo por llave integrado.
  • Sistema de reserva de CO2 o LN2 opcional: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
  • Registrador gráfico opcional El registrador gráfico puede instalarse al nivel de la vista en los modelos Forma 900 de - 86 °C
Estructura:
  • 127 mm (5 pulg) de espuma de poliuretano inyectada in situ: Reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura
  • Junta de la puerta de tres puntos que ofrece un mayor tiempo de almacenaje en el caso de que se abra la puerta
  • Cabinas de acero laminado en frío, de gran calibre y resistentes que resisten al desconchado y al óxido
  • Orificios de acceso de 25 mm (1 pulg): Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
  • cuatro puertas interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre.
  • Interior con pintura galvanizada (opción de acero inoxidable disponible)
  • Opción de condensador enfriado por agua disponible
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Ultracongeladores de la serie Forma, capacidad para 360 cajas, 230 V, 50 Hz
23 pies cúbicos
De - 50 °C a - 86 °C
2
Acero laminado en frío
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional
150 lb
CE, cULus, FDA clase I, UL
Indicador LED de botón
Forma
Manual
38,9 x 40,8 x 77,9 pulg (98,9 x 103,6 x 197,9 cm)
11,02 pies cuad.
Alarma, registrador
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional)
No disponible
No disponible
Compatibilidad con Smart-Vue
Europeo
230 V/50 Hz
980 W
Reducción/aumento
36 000 x 2 ml
R404A (1a fase), R508B (2a fase)
408 kg
385 kg
Ultracongelador vertical
651 l
1 exterior, 4 interiores
4
Espuma de poliuretano
3
68 kg
Vertical
Aleta y tubo, refrigerado por aire forzado
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Opcional
25,3 x 30,6 x 51,5 pulg (64,3 x 77,7 x 130,8 cm)
1,02 metros cuadrados
Bloqueo con llave, candado estándar
RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional
Funcionamiento estándar
CO2 o LN2, opcional
12 A
230 V
50 Hz
19 kW/día
Reducción/aumento
Compresor hermético
900 lb
850 lb
Cajas (360)
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico