Learn More
Thermo Scientific™ Incubadores de CO2 con calor directo Forma™ 310
6629.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V
230 V, 50/60 Hz
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor TC o IR
Sensor de IR
Sensor de TC
Material de la cámara:
Acero inoxidable pulido
Descripción
Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific™ Forma ofrecen un rendimiento fiable, con un mantenimiento reducido y una excelente calidad.
Los incubadores de CO2 con calor directo Thermo Scientific Forma combinan una alta capacidad y un rendimiento fiable en un diseño que simplifica el uso, para investigadores que prefieran la comodidad de la tecnología de control de la temperatura con calor directo.
Características principales
- La cámara de alta capacidad ofrece el máximo espacio de cultivo y un entorno idóneo para la incubación de cultivos celulares básicos.
- Este incubador con calor directo flexible puede configurarse con sensores de gas CO2 de TC (conductividad térmica) o de IR (infrarrojo) y cuenta con diversas y útiles opciones de control de procesos y contaminación para satisfacer sus requisitos específicos.
Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
- Mandos flexibles e intuitivos que facilitan el uso
- Temperatura ajustada, exceso de temperatura, CO2
- Temperatura calibrada, CO2, HR opcional
- Configuración de activación / desactivación de sonido, código de acceso, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de alarmas de niveles de CO2, selector automático de depósito opcional, interfaz RS-485, visualización de temperatura / HR (seleccionable)
- Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
- Contactos de alarma a distancia de serie (NA, NC, COM)
- Sistema de protección para gases integrado opcional
- Salidas de datos opcionales RS-485, 0‑1 V, 0‑5 V y 4‑20 mA que permiten la conexión con sistemas de alarma/control
Opciones de control de contaminación
- El sistema exclusivo de flujo de aire con filtro HEPA en cámara filtra de forma constante todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
- La filtración COV HEPA2™ elimina los vapores orgánicos volátiles
- Los componentes de cobre sólido evitan el crecimiento de bacterias y hongos.
Estructura
- Estantes y soportes robustos de acero inoxidable que pueden desmontarse sin herramientas para facilitar limpieza y ajuste.
- Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
- Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con fácil acceso para su sustitución periódica sencilla.
- Junta de puerta interior desmontable, limpiable y de ajuste continuo para garantizar la estanqueidad.
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6,5 pies cúb. |
Certificaciones/conformidad | CE, UL, cUL |
Salidas de datos | 4-20mA opcional |
Descripción | Una incubadora de 184 l |
Capacidad (métrico) | 184 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de TC |
Iluminación | LED |
Material | Acero inoxidable |