Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras farmacéuticas sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla cromados, de níquel y de acero y recipientes con interior cromado, de níquel y de acero.
Marca: Liebherr™ GKPV 1490
Descripción
- Refrigerador de acero inoxidable
- Puerta de doble acristalamiento con bisagras intercambiables
- Mango ergonómico
- Patas de acero inoxidable ajustables
- Señal de advertencia óptica y acústica
- Sistema de control electrónico con pantalla de tipo transparente
- Indicador digital de temperatura externo
Especificaciones
1427 L | |
R290 | |
Puerta/tapa de acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Automático | |
2150 H x 1430 W x 830 D mm | |
61 in | |
1240 mm | |
50 Hz |
-2°C a +16°C | |
Cierre automático | |
9 | |
Contenedores interiores de cromo-níquel-acero | |
2 años | |
GKPV1490 | |
650 mm | |
1550 mm | |
220/240 V | |
197 kg |