Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado con alarma
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
Marca: Liebherr™ GKv 5730
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Descripción
- Opción de exterior en acero inoxidable o blanco
- Diseño de puerta Swingline con bisagras intercambiables
- Mango ergonómico extraplano
- Descongelación automática
- Sistema de refrigeración dinámico
- Sistema de control electrónico
- Indicador digital de temperatura externo
Especificaciones
583 l | |
R600A | |
Steel | |
Steel | |
Blanco | |
GKV5730 | |
581 mm | |
650 mm | |
50 Hz |
De -2 °C a +15 °C | |
Cierre automático | |
6 | |
Plastic Interior Containers | |
Automático | |
1864 Al × 750 An × 750 F mm | |
1510 mm | |
220/240 V | |
88 kg |