Learn More
Gilac™ Food Specimen Containers with Lids
Beschreibung
- Pack of food specimen containers.
- Containers especially for storing food specimen samples complying with HACCP catering standards.
- Markings do not wash off, even in the machine.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | HACCP Food Container |
| Material | HDPE |
| Capacity (English) | 0.8 gal. |
| Capacity (Metric) | 3 L |
| Color | Assorted |
| Height (English) | 4.7 in. |
| Height (Metric) | 120 mm |
| Length (English) | 13.8 in. |
| Length (Metric) | 350 mm |
| Quantity | 5 Pk. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?