Learn More
Ácido fólico, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15445239
46.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-30-3
C19H19N7O6
441.404
MFCD00079305
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
6037
CHEBI:27470
Ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-30-3
C19H19N7O6
441.404
MFCD00079305
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
6037
CHEBI:27470
Ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Folic acid and its derivatives are essential mediators of one-carbon metabolism within cells.It is especially important in aiding rapid cell division and growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Folic acid
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 100781
Información de solubilidad Soluble in water (1.6mg/ml),1 M NaOH (50mg/ml),methanol (slightly),diluted acids,and alkaline solutions.
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.41
Forma física Polvo