Learn More
Abnova™ FMR1 (Human) Recombinant Protein
Human FMR1 full-length ORF ( AAH38998.1, 1 a.a. - 297 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002332-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105091
  • 508.00€ / 25 microgramos
Envío estimado: 14-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MEELVVEVRGSNGAFYKAFVKDVHEDSITVAFENNWQPDRQIPFHDVRFPPPVGYNKDINESDEVEVYSRANEKEPCCWWLAKVRMIKGEFYVIEYAACDATYNEIVTIERLRSVNPNKPATKDTFHKIKLDVPEDLRQMCAKEAAHKDFKKAVGAFSVTYDPENYQLVILSINEVTSKRAHMLIDMHFRSLRTKLSLIMRNEEASKQLESSRQLASRFHEQFIVREDLMGLAIGTHGANIQQARKVPGVTAIDLDEDTCTFHIYGEDQDAVKKARSFLEFAEDVIQVPRNLVGLKI
Especificaciones
Especificaciones
AAH38998.1
fragile X mental retardation 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FMR1
GST
2332
Wheat germ expression system
25 μg
FMRP, FRAXA, MGC87458, POF, POF1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer