Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-PAL-PEG-PS™
Product Code. 15930673 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Unit Size
15930673 5 g 5g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15930673 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. GEN913383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This is a PEG-polystyrene support resin for use in peptide synthesis.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) 433 A Peptide Synthesizer
Product Line PEG-PS
Content And Storage Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Product Type Resin
Quantity 5 g
Format Resin
Shipping Condition Room Temperature
Matrix Polyethylene glycol - polystyrene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.