Learn More
Fluvoxamine EP Impurity I, Mikromol™
Product Code. 30051544
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30051544 25 mg 25mg
30050631 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051544 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0058.090025
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluvoxamine EP Impurity I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
CAS 61747-22-6
Analyte or Component Names (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H16 F3 N O2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoro-methyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine, Fluvoxamine Maleate Imp. I (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
InChI Formula InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3/b17-12+
SMILES COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC Name (NE)-N-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 275.27
Quantity 25 mg
Formula Weight 275.27 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.