Learn More
Welch™ Flush Mount VCB 521 Vacuum Controller with Pump Kit
Flush Mount VCB is a powerful alternative to house vacuum; minimizes cross contamination and is easily adapted as needs change.
Marca:  Welch™ 115244
Detalles adicionales : Peso : 21.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11862263
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Panel de control externo para supervisar y controlar el nivel de vacío, el agua de refrigeración y la ventilación
  • Hardware necesario para conectar el controlador al kit del sistema de vacío LVS, incluido el sistema de vacío LVS y el controlador de montaje al ras.
  • El sistema LVS incluye una bomba de diafragma de resistencia química y un sistema de recuperación de disolventes de captura. El controlador de montaje al ras y el sistema LVS están listos para instalarse en muebles de laboratorio para controlar de forma remota el LVS, lo que proporciona vacío para la red de vacío modular WelchNet.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de vacío LVS y controlador de montaje al ras
Sistema de vacío
< 8 mbar
50/60 Hz
43/ l/min
230 V