Learn More
Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 3-stop Tubing
Specialized 3-stop tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Fluran™ HCA F-5500-A 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca:  Ismatec™ SC0258
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10088381
Cantidad Precio
1 194.00€ / paquete de 12
6 178.62€ / paquete de 12
Envío estimado: 26-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Amplio intervalo de temperatura.
  • Vida útil limitada.
  • No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21 CFR1,5.3,0
204°C
Código de color: Naranja-naranja
40 cm
Tubos de 3 tapones
-31 °C
DI de 0,89mm, DE de 2,73mm
Vida útil limitada
Negro
Buena
F-5500-A Fluran
0,92 mm
Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes MS-CA pequeños.
12 uds./paq.
CO2 38, O2 14, N2 5