Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos para bomba con 2 tapones F-5500-A Fluran™
Proporciona un servicio continuo a temperaturas de hasta 204 C (400 F). Los tubos para bombas con 2 tapones F-5500-A Fluran™ Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una excelente resistencia a sustancias químicas corrosivas, aceites, combustibles y disolventes.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 070651-07
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12393840
  • 153.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona un servicio continuo a temperaturas de hasta 204 °C (400 °F)
  • Excelente resistencia a sustancias químicas corrosivas, aceites, combustibles y disolventes
  • Resistente el ozono, la luz del sol y la intemperie
  • Su color negro opaco ayuda a proteger los líquidos sensibles a la luz
Aplicaciones:
  • Sistemas de recuperación de disolventes
  • Equipo de monitorización de procesos
  • Bombeo peristáltico de ácidos concentrados
Especificaciones
Especificaciones
Pump Tubing
0.03 in.
Fluran
7 in.
0.03 in.
Para entornos severos, como líneas de líquido de limpieza en seco y sistemas de recuperación de disolventes.
Negro opaco
de 204 °C
Naranja/amarillo
0,76 mm
2,46 mm
178 mm
0,85 mm
12/paquete
400°F