Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Half Area Microplate
Feature micro-thin μClear™ bottoms for exceptional optical properties.
Marca:  Greiner Bio-One 675095
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033783
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Can be traced back to production through defined LOT number system
  • Reduction of sample volume by up to 50 %
  • Sta
Especificaciones
Especificaciones
Half-Area
8 x 12
Medium Binding
96-well Microplate
96
Non-treated
Fluorescence immunoassay
10
Yes
Without Lid
Inner bags of 10
White, Clear Bottom
Polystyrene
Non-sterile
Yes
40
40/Cs.
White