missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Half Area Microplate
Feature micro-thin μClear™ bottoms for exceptional optical properties.
362.00€
Especificaciones
Formato | Half-Area |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Medium Binding |
Material | Polystyrene |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10033783
|
Greiner Bio-One
675095 |
Non-treated |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Reduction of sample volume by up to 50 %
- Sta
Especificaciones
Half-Area | |
Medium Binding | |
96 | |
40 | |
40/Cs. |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
10 |