Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 15 μm, crimson fluorescent (625/645), for blood flow determination
Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 15 µm, fluorescente carmesí (625/645), para la determinación del flujo sanguíneo
Marca: Molecular Probes™ F8839
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia.Las microesferas FluoSpheres™ que se encuentran en el intervalo de tamaños de 10–15 μm están específicamente diseñadas para estudios de flujo sanguíneo localizados en tejidos y órganos. Para estos tipos de estudios, normalmente se inyectan las microesferas en los lugares deseados del sistema circulatorio y finalmente se alojan en los capilares, de donde se pueden extraer y se puede cuantificar la fluorescencia. El uso de microesferas fluorescentes elimina los riesgos de radiación y los obstáculos de eliminación asociados con las microesferas etiquetadas radioactivamente. Se pueden discriminar múltiples microesferas FluoSpheres™ (hasta siete o más con buena corrección espectral) que estén circulando simultáneamente. Las microesferas que han sido perfundidas o inyectadas en tejidos y órganos conservan su fluorescencia después de un corte histológico en serie. Nuestras microesferas FluoSpheres™ para la determinación del flujo sanguíneo, disponibles en once colores fluorescentes distinguibles, también son compatibles con sistemas analizadores del flujo sanguíneo que realizan extracción y análisis automatizados.
™ Especificaciones de la microesfera FluoSpheres:
Características de la superficie de acoplamiento carboxilato
Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Además de las microesferas para estudios de flujo sanguíneo, examine nuestra oferta completa de productos de microesferas fluorescentes. Entre esos productos encontrará gránulos con estas variaciones:
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Prepararemos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
1,0 x 106 gránulos⁄ml | |
Carmesí | |
Microesfera | |
Temperatura ambiente |
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Poliestireno | |
FLUOSPHERES™ | |
15 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.