Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 0.04 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 1% solids
Microesferas etiquetadas con NeutrAvidin™ FluoSpheres™, 0,04 µm, amarillo-verde fluorescente (505/515), 1 % sólidos
Marca: Molecular Probes™ F8771
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestras partículas Molecular Probes™ FluoShperes™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear partículas intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie de la partícula.Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Aplicaciones clave de las microesferas
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará partículas con estas variaciones:
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Poliestireno | |
FLUOSPHERES™ | |
Otra modificación o etiqueta |
Amarillo-verde | |
Microesfera | |
Temperatura ambiente | |
0,04 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.