Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
376.00€ - 1505.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanca
Tipo de filtro Filtro de pantalla
Material PTFE
Tamaño de poro 3,0 μm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10460411
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW02500
25 mm
540.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10535482
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW03700
37 mm
382.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10258300
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW04700
47 mm
670.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10218350
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW09025
90 mm
670.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10034840
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW14200
142 mm
376.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10075381
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FSLW00010
3 m
1505.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
3,0 μm
286 ml/min x cm2
hidrófobos
Blanca
PTFE
No estéril
Membranas de filtración