Learn More
Fluoruro, solución estándar de cromatografía de intercambio iónico, F- 1000μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number 11495010
188.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-49-4, 7732-18-5
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
5235
CHEBI:28741
sodio; fluoruro
[F-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7681-49-4, 7732-18-5
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
5235
CHEBI:28741
sodio; fluoruro
[F-].[Na+]
Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure™, F|- 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fluoride
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fluoruro sódico:0,22%; agua:99,78%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Solubilidad Immiscible with water
Forma física Líquida