Learn More
Applied Biosystems™ Fluorescent Amidite Matrix Standards [6FAM™, TET, HEX, TAMRA™, and ROX™ dyes]
La solución de un solo paso ExoSAP-IT proporciona una forma sencilla de purificar enzimáticamente una reacción de PCR.
Marca: Applied Biosystems™ 401546
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: 5 tubos de oligos etiquetados con tinte, un tubo para cada tinte
Descripción
Los patrones de matriz de amiditas fluorescentes se utilizan para generar la matriz de multicomponentes necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con 6-FAM™, TET™, HEX™, TAMRA™ y ROX™.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Contiene 5 tubos de oligos etiquetados con tinte, un tubo para cada tinte. Guarde el kit a 2-8 °C. No la congele. | |
Secuenciación | |
FAM™, HEX™, ROX™, TAMRA™, TET™ | |
1 Unidad |
Analizador genético 310 | |
FAM, HEX™, ROX, TAMRA™, TET™ | |
Reactivos de secuenciación de ADN | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación