Learn More
Biotek™ Filtro de fluorescencia
Marca:  Biotek™ 7082220
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12516476
  • 437.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
20-04-2021
Especificaciones
Lectores Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1 y Synergy HTX Multi-Mode
Filtro de fluorescencia