Learn More
BioTek Instruments Filtro de fluorescencia
Fluorescence Filter for use with BioTek Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
Marca:  BioTek Instruments 7082213
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003824
  • 437.00€ / cada uno
Envío estimado: 26-11-2021
Descripción
Descripción
Fluorescence Filter for use with BioTek Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
Especificaciones
Especificaciones
620/40 nm
Lectores multimodo Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
Filtro de fluorescencia