Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de fluoresceinamina 99 %
Catalog Number p-133590
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3326-34-9
C20H13NO5
347.33
MFCD00005052
GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
5-Aminofluorescein
76845
6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3326-34-9
C20H13NO5
347.33
MFCD00005052
GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
5-Aminofluorescein
76845
6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine isomer I
Nombre de nota 99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 95% (typically)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón-Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoresceinamine isomer I
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.