missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoresceína sódica, puro, C.I.45350, Fisher Chemical

Catalog Number p-7073025
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
518-47-8
C20H10Na2O5
376.28
MFCD00167039
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
518-47-8
C20H10Na2O5
376.28
MFCD00167039
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12

Fluoresceína sódica, pura, C.I.45350

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 320°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.27g/mol
Envase Tarro de cristal
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'