missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorescein-SMRT ID2 Corepressor Peptide, 100 μM
Péptido correpresor fluoresceína-SMRT ID2, 100 µM
Marca: Invitrogen PV4423
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ contienen motivos de interacción conocidos y se etiquetan con fluoresceína. Estos péptidos se emparejan y validan para complementar los ensayos de correguladores de receptores nucleares LanthaScreen™ TR-FRET. Los ensayos desarrollados con estos reactivos permiten la detección primaria o secundaria de agonistas o antagonistas de los receptores nucleares.Funcionamiento
La unión de ligandos a los receptores nucleares causa cambios conformacionales en el receptor, lo que produce una serie de acontecimientos, incluyendo la disociación de proteínas represoras, la asociación de proteínas coactivadoras y el ensamblaje de Pol II y otros factores transcripcionales para la activación de genes objetivo. Los ensayos basados en TR-FRET pueden desarrollarse utilizando el panel LanthaScreen™ de péptidos correguladores marcados con fluoresceína para investigar los cambios conformacionales de los receptores nucleares en la unión de ligandos, ya sea determinando la afinidad del receptor-ligando para diferentes péptidos correguladores, o mediante la identificación de agonistas o antagonistas adicionales mediante el desplazamiento o la captación de un péptido corregulador específico. En el ensayo del coactivador LanthaScreen™ TR-FRET RXR beta, se utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb) para marcar indirectamente la proteína RXR beta marcada con GST. Un agonista (ácido retinoico 9-cis) añadido al receptor que, en la unión de ligandos, causa un cambio conformacional da lugar a la captación del péptido coactivador FL-D22 (figura 1). La unión del péptido corregulador fluorescente a RXR beta provoca un aumento en la relación de emisión TR-FRET (figura 2).
Contenido y almacenamiento:
los péptidos correguladores de receptores nucleares fluorescentes LanthaScreen™ se suministran como soluciones de 100 μM en tampones adecuados para péptidos. Almacene los péptidos a -20 °C.
Especificaciones
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). | |
100 μl | |
Hielo seco |
Colorantes clásicos | |
Descubrimiento de fármacos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.