Learn More
Fluorescein-Poly GAT
Fluoresceína-Poli GAT
Marca: Invitrogen PV3611
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
Descripción
Un sustrato peptídico general que consiste en un polímero de glutamato, alanina y tirosina que se utiliza para controlar la actividad de la tirosina cinasa.Para su uso combinado con el anticuerpo TB-pY20 (PV3552) LanthaScreen™ para evaluar los inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
Especificaciones
Fluoresceína-Poli Glu:Ala:Tir (6:3:1) | |
Fluorescente | |
Fluoresceína-Poli GAT | |
Sustrato de quinasa | |
FITC (fluoresceína) | |
Hielo seco |
Sustrato peptídico de 30 µM de fluoresceína Poly-GAT en 10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM de NaCl y 2,7 mM de KCl (solución salina con tampón HEPES). Almacenar a -20 °C y proteger de la luz. | |
1 ml | |
Sustrato basado en péptidos | |
Tirosina cinasas | |
Transducción de señal | |
ABL1, ABL2, AXL, BLK, BMX, BTK, CSF1R, CSK, DDR2, EGFR, EPHA1, EPHA2, EPHA3, EPHA4, EPHA5, EPHA7, EPHA8, EPHB1, EPHB2, EPHB3, EPHB4, ERBB2, ERBB4, FER, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FGR, FLT1, FLT3, FLT4, FRK, FYN, HCK, IGF1R, INSR, KDR, KIT, LCK, LTK, LYNA, LYNB, MATK, MERTK, MET, MST1R, MUSK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PDGFRB, PTK2, PTK2B, PTK6, RET, ROS1, SRC, SRCN1, SRMS, SYK, TEC, TEK, TNK2, TTK, TYRO3, YES1, ZAP70 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.