Learn More
Fluorescein-IKK Substrate
Sustrato de fluoresceína-IKK
Marca: Invitrogen PV3507
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
Descripción
Sustrato peptídico etiquetado con fluoresceína que se utiliza principalmente con la familia de la cinasa IkappaB (IKK).Para su uso con el anticuerpo TB-IkappaBalpha [pSer32] LanthaScreen™ (PV3562) para evaluar los inhibidores en aplicaciones de cribado analítico de medio a masivo.
Especificaciones
Fluoresceína- DRHDSGLDSMKDE | |
1 mg/ml de sustrato de fluoresceína-IKK en agua. Almacenar a -20 °C y proteger de la luz. | |
1 mg | |
Sustrato basado en péptidos | |
Serina/treonina cinasa | |
FITC (fluoresceína) | |
Hielo seco | |
CHUK, GRK5, GRK6, IKBKB, IKBKE |
Actividad bioquímica fosfoespecífica del terbio | |
Fluorescente | |
Fluoresceína-IKK | |
Sustrato de cinasa | |
1147, 2869, 3551 | |
1864 Da | |
IKBKE, CHUK, GRK5, GRK6, TBK1, IKBKB |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.