Learn More
Cytiva Junta tórica de caucho de fluorocarbono
61.58€ - 81.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Junta tórica |
---|---|
Material | Caucho de fluorocarbono |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10566540
|
Cytiva
19-7584-01 |
11,3 x 2,4mm |
81.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12495600
|
Cytiva
28-9535-45 |
13,1 x 1,6mm |
61.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Junta tórica | |
Caucho de fluorocarbono |