Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP HPLC Column
Perfluorinated phases provide unique selectivity
729.30€ - 887.61€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L43 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10261045
|
Thermo Scientific™
82705-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
887.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10037304
|
Thermo Scientific™
82705-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
- Excellent for taxane analysis
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
L43 | |
Sílice | |
Sí |
4,6 mm | |
100 Å | |
PFP fluorado | |
12 % | |
PFP (pentafluorofenilo) |