Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly, Pump Set
Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
376.66€ - 720.10€
Código de producto | Marca | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17870687
|
Thermo Scientific™
SH31111.01 |
3,22 mm de D.I. x 6,35 mm de D.E.; 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374; Luer |
376.66€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17830637
|
Thermo Scientific™
SH31112.01 |
9,52 mm de D.I. x 15,88 mm de D.E.; 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374; MPC |
445.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17840637
|
Thermo Scientific™
SH31113.01 |
12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de D.E.; 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374; MPX |
720.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17850637
|
Thermo Scientific™
SH31115.01 |
6,35 mm de D.I. x 11,11 mm de D.E.; 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374; MPC |
410.74€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17860687
|
Thermo Scientific™
SH31114.01 |
6,35 mm de D.I. x 9,52 mm de D.E.; 0,25 m C-Flex 374 a 0,5 m Pharmed BPT a 0,25 m, C-Flex 374; MPC |
392.91€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process.- One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
- Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
- Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
- Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Especificaciones
Conjunto de bombas |